857408
Säurefuchsin Calciumsalz
certified by the Biological Stain Commission, Dye content ≥60 %
Synonym(e):
Fuchsin S Calciumsalz, Rubin S
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified by the Biological Stain Commission
Qualitätsniveau
Form
powder or crystals
Zusammensetzung
Dye content, ≥60%
λmax
545 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Ca++].Cc1cc(cc(c1N)S([O-])(=O)=O)\C(c2ccc(N)c(c2)S([O-])(=O)=O)=C3\C=CC(=N)C(=C3)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H19N3O9S3.Ca/c1-10-6-13(9-18(20(10)23)35(30,31)32)19(11-2-4-14(21)16(7-11)33(24,25)26)12-3-5-15(22)17(8-12)34(27,28)29;/h2-9,21H,22-23H2,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);/q;+2/p-2/b19-11-,21-14?;
InChIKey
SVIISRNRODSEHG-SZRYGYPJSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Eignung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?