Wichtige Dokumente
1623681
USP
Sulconazolnitrat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Sulconazol -nitrat (Salz), 1-[2-(p-Chlorbenzylthio)-2-(2,4-dichlorphenyl)-ethyl]-1H-imidazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sulconazole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O[N+]([O-])=O.Clc1ccc(CSC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)cc1
InChI
1S/C18H15Cl3N2S.HNO3/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21;2-1(3)4/h1-9,12,18H,10-11H2;(H,2,3,4)
InChIKey
CRKGMGQUHDNAPB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)