Wichtige Dokumente
1.37055
Salzsäure
4 mol/l, EMPROVE® EXPERT
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Hydrochloric acid, Hydrogen chloride solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
GMO free
GMP
Halal
Kosher
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1.3 (vs air)
Dampfdruck
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
bp
>100 °C (lit.)
Dichte
1.18 g/L at 20 °C
Anwendung(en)
cleaning in place
pharma/biopharma processes
Fremdaktivität
Aflatoxin
Lagertemp.
2-25°C
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verpackung
1.37055.9025 / 25L / PE canister
1.37055.9950 / 950L / IBC
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable