1546343
USP
POLYETHYLENE GLYCOL 12 CETOSTEARYL ETHER
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
certified by the USP
Hersteller/Markenname
USP 1546343
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
469.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
243 °C - closed cup