1544417
USP
Pirocton-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-[5-Methyl-3-(2,4,4-trimethylpentyl)-4,5-dihydroisoxazol-5-yl]-essigsäure 2-Aminoethanolsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
piroctone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable