Wichtige Dokumente
1501108
USP
Penicillamindisulfid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
D-Penicillamin-disulfid, 3,3′-Bis-(D-penicillamin)-disulfid, 3,3′-Dithiodi-D-valin, S,S′-Di-D-penicillamin
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
penicillamine
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
204-205 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(C)(SSC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O4S2/c1-9(2,5(11)7(13)14)17-18-10(3,4)6(12)8(15)16/h5-6H,11-12H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t5-,6-/m0/s1
InChIKey
POYPKGFSZHXASD-WDSKDSINSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Penicillamine
- Penicillamine Capsules
- Penicillamine Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)