Wichtige Dokumente
1453504
USP
Naltrexon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(5α)-17-(Cyclopropylmethyl)-4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-morphinan-6-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
naltrexone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
N2([C@H]3[C@]4([C@@]5([C@@H](Oc6c5c(ccc6O)C3)C(=O)CC4)CC2)O)CC1CC1
InChI
1S/C20H23NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-4,11,15,18,22,24H,1-2,5-10H2/t15-,18+,19+,20-/m1/s1
InChIKey
DQCKKXVULJGBQN-XFWGSAIBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Methylnaltrexone Bromide
- Naltrexone Hydrochloride
- Naltrexone Hydrochloride Compounded Cream
- Naltrexone Hydrochloride Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)