1231830
USP
Econazol-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(1RS)-1-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(-1H-imidazol-1-yl)-ethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
econazole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C11H10Cl2N2O/c12-8-1-2-9(10(13)5-8)11(16)6-15-4-3-14-7-15/h1-5,7,11,16H,6H2
InChIKey
UKVLTPAGJIYSGN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)