Wichtige Dokumente
1166309
USP
Dehydracetsäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Acetyl-5-hydroxy-3-oxo-4-hexensäure-δ-lacton, 3-Acetyl-4-hydroxy-6-methyl-2-pyron
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dehydroacetic acid
Hersteller/Markenname
USP
bp
270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
111-113 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(=O)C1C(=O)OC(C)=CC1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
InChIKey
PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
314.6 °F
Flammpunkt (°C)
157 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
Separation of Uracil; p-Aminobenzoic acid; Acetylsalicylic acid; Dehydroacetic acid; Benzoic acid; Methyl paraben; 3-Fluorobenzoic acid