Z777310
Zenix®-C SEC-150 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, diol bonding phase
Synonym(e):
Zenix®-C SEC-150 Gel Filtration Column, 3 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Zenix®-C SEC-150 HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel hardware
Agentur
suitable for USP L59
Produktlinie
Zenix®
Mol-Gew.
500-150,000
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Sepax 233150-4615
Parameter
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
15 cm × 4.6 mm
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
spherical silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
diol bonding phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
150 Å pore size
pH Betriebsbereich
2.0-8.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Zenix User Manual
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)