1.51354
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonym(e):
TM=["LiChrosorb"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) LiChroCART™ 250-4, suitable for HPLC
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L7
Produktlinie
LiChrosorb®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Parameter
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Säule L × ID
25 cm × 4 mm
Matrix
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
C8 bonding phase
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Trenntechnik
reversed phase
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 20000
Symmetrie (Toluol): 0.8 - 1.4
Kapazitätsfaktor (Toluol): ≥ 0.5