Merck
Z777071
SRT® SEC-2000 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, PEEK
Synonym(e):
Size Exclusion Chromatography Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Gelfiltrations-Säule SRT® SEC-2000, 5 μm, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, PEEK
Materialien
PEEK
Agentur
suitable for USP L59
Produktlinie
SRT®
Mol-Gew.
>10,000,000
Hersteller/Markenname
Sepax 215980P-4630
Verpackung
1 ea of
Parameter
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 4.6 mm
Verunreinigungen
<10 ppm metals
Matrix
spherical silica
fully porous particle
Aktive Matrixgruppe
hydrophilic polymer phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
2000 Å
operating pH range
2.0-8.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
SRT-SEC-Säulen von Sepax weisen eine hydrophile Oberflächenschicht auf, mit der die Probe wirksam vor hochporösen 5-μm-Kieselgelteilchen geschützt wird. SRT-Säulen werden für die Qualitätskontrolle von Biotherapeutika mittels Gelfiltrations-Chromatographie eingesetzt. Wählen Sie aus einer großen Auswahl an verfügbaren Porengrößen zur Untersuchung von Peptiden, Proteinen, Glykoproteinen, Impfstoffen und wasserlöslichen Polymeren.
SRT-Benutzerhandbuch
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)