822857
TSKgel® SuperSW mAb HR (4 µm) HPLC Column
L x I.D. 4 cm × 6 mm, diol phase
Synonym(e):
TSKgel® Größenausschluss (SW-Typ)-HPLC-Vorsäule
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® SuperSW mAb HR Vorsäule, phase diol, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 4 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh SuperSW HR Guard, 22857
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
4 cm × 6 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
4 μm
Porengröße
250 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
Calibration Curves for TSKgel® SW mAb Columns