Wichtige Dokumente
Y0002397
Vasicin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(−)-Peganin, (3S)-1,2,3,9-Tetrahydropyrrolo[2,1-b]chinazolin-3-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1C2=NC3=CC=CC=C3CN2CC1
InChI
1S/C11H12N2O/c14-10-5-6-13-7-8-3-1-2-4-9(8)12-11(10)13/h1-4,10,14H,5-7H2/t10-/m0/s1
InChIKey
YIICVSCAKJMMDJ-JTQLQIEISA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)