Y0002355
Valganciclovir -hydrochlorid
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
L-Valin-{2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)-methoxy]-3-hydroxypropyl}-ester -monohydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
valganciclovir
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C14H22N6O5.ClH/c1-7(2)9(15)13(23)24-4-8(3-21)25-6-20-5-17-10-11(20)18-14(16)19-12(10)22;/h5,7-9,21H,3-4,6,15H2,1-2H3,(H3,16,18,19,22);1H/t8?,9-;/m0./s1
InChIKey
ZORWARFPXPVJLW-MTFPJWTKSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)