Wichtige Dokumente
Y0002226
Forsythosid A
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Forsythiasid
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
forsythoside
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@@H]4O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)O)C)OC(=O)\C=C\c3cc(c(cc3)O)O)O)O)OCCc2cc(c(cc2)O)O
InChI
1S/C29H36O15/c1-13-22(35)23(36)25(38)29(42-13)41-12-20-27(44-21(34)7-4-14-2-5-16(30)18(32)10-14)24(37)26(39)28(43-20)40-9-8-15-3-6-17(31)19(33)11-15/h2-7,10-11,13,20,22-33,35-39H,8-9,12H2,1H3/b7-4+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26+,27+,28+,29+/m0/s1
InChIKey
DTOUWTJYUCZJQD-UJERWXFOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)