Merck
880146P
Avanti
N-TETAMINE-pSar25
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
N,N-ditetradecyl-polysarcosine-25
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C103H184N26O25
Molekulargewicht:
2186.72
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.28
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1x25 mg (880146P-25MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Lipid-Typ
polymerizable lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(CCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880146P-25MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)