Merck
880173P
Avanti
DMG-pSar25 Maleimide
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-succinyl-N-polysarcosine-25-N-Maleimide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C113H191N27O32
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
2439.89
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.79
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1X10 mg (880173P-10MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CNC(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CN(C)C(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Anwendung
Targeted drug delivery
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)