Wichtige Dokumente
Y0002193
Rivaroxaban for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-Rivaroxaban, 5-Chlor-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)-phenyl]-5-oxazolidinyl]-methyl]-2-thiophencarboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
rivaroxaban
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[s]1c(ccc1C(=O)NC[C@@H]2OC(=O)N(C2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O)Cl
InChI
1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m0/s1
InChIKey
KGFYHTZWPPHNLQ-AWEZNQCLSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)