Y0002169
Nomegestrol
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Nomegestrol acetate impurity B, 17-Hydroxy-6-methyl-19-norpregna-4,6-dien-3,20-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
megesterol
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C21H28O3/c1-12-10-18-16(15-5-4-14(23)11-17(12)15)6-8-20(3)19(18)7-9-21(20,24)13(2)22/h10-11,15-16,18-19,24H,4-9H2,1-3H3/t15-,16-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
InChIKey
KZUIYQJTUIACIG-YBZCJVABSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)