Wichtige Dokumente
Y0001507
Megestrolacetat für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Megestrol-17-acetat, 17α-Hydroxy-6-methyl-6-dehydroprogesteron-17-acetat, 17a-Acetoxy-6-methyl-4,6-pregnadien-3,20-dion, 17a-Hydroxy-6-methyl-4,6-pregnadien-3,20-dion-17-acetat, Megestrolacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
megesterol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@]3(OC(C)=O)C(C)=O)[C@]1([H])C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C24H32O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h12-13,18-20H,6-11H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1
InChIKey
RQZAXGRLVPAYTJ-GQFGMJRRSA-N
Angaben zum Gen
human ... PGR(5241)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)