Y0002114
Tapentadol Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-[(1Z)-1-[(1R)-2-(Dimethylamino)-1-methylethyl]-1-propen-1-yl]phenol, 3-[(2Z,4R)-5-(Dimethylamino)-4-methylpent-2-en-3-yl]-phenol
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
tapentadol
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)