Y0002081
Moxifloxacin für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Moxifloxacin, 1-Cyclopropyl-6-fluor-8-methoxy-7-[(4aS,7aS)-octahydropyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-1,4-dihydrochinolin-3-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
moxifloxacin
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cc2c(c(c1N4C[C@H]5[N+H2]CCC[C@H]5C4)OC)N(C=C(C2=O)C(=O)[O-])C3CC3
InChI
1S/C21H24FN3O4/c1-29-20-17-13(19(26)14(21(27)28)9-25(17)12-4-5-12)7-15(22)18(20)24-8-11-3-2-6-23-16(11)10-24/h7,9,11-12,16,23H,2-6,8,10H2,1H3,(H,27,28)/t11-,16+/m0/s1
InChIKey
FABPRXSRWADJSP-MEDUHNTESA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0002081 | 4022536463100 |