Y0002039
Phenoxymethylpenicillin-Benzathin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Phenoxymethylpenicillin-Benzathin für die Systemeignung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
penicillin & derivatives
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/2C16H18N2O5S.C16H20N2/c2*1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16/h2*3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);1-10,17-18H,11-14H2/t2*11-,12+,14-;/m11./s1
InChIKey
BBTOYUUSUQNIIY-ANPZCEIESA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)