Merck
PHL89237
Kaempferol 3-glucosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Kaempferol-3-β-D-glucopyranosid, 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavon-3-glucosid, 3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-on, 3-Glucosylkaempferol, Astragalin, Kaempferol-3-glucosid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O11/c22-7-13-15(26)17(28)18(29)21(31-13)32-20-16(27)14-11(25)5-10(24)6-12(14)30-19(20)8-1-3-9(23)4-2-8/h1-6,13,15,17-18,21-26,28-29H,7H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1
InChIKey
JPUKWEQWGBDDQB-QSOFNFLRSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Ähnliche Kaempferol-glucoside reduzieren die Nahrungsaufnahme und die entsprechenden Gewichtszunahme in Wistar Ratten.Das Glucosid wurde nicht geprüft.
Ähnliche Kaempferolglykoside reduzieren die Nahrungsaufnahme und entsprechend die Gewichtszunahme in Wistar Ratten. Das Glucosid wurde nicht geprüft.
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: allium ginkgo glycyrrhiza humulus primula sambucus serenoa
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL89237-10MG