Wichtige Dokumente
PHL86250
2E,4E-Hexadiensäure-N-Isobutylamid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
N-Isobutyl 2E,4E-hexadienamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C/C=C/C=C/C(NCC(C)C)=O
InChI
1S/C10H17NO/c1-4-5-6-7-10(12)11-8-9(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H,11,12)
InChIKey
DHXYPSWRPDLKGG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)