Wichtige Dokumente
PHL86057
Dehydrocafestol
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
OCC1=C[C@]23C[C@@]1([H])CC[C@@]2([H])[C@@](CCC4=C5C=CO4)(C)[C@]5([H])CC3
InChI
1S/C20H26O2/c1-19-7-5-17-15(6-9-22-17)16(19)4-8-20-10-13(2-3-18(19)20)14(11-20)12-21/h6,9,11,13,16,18,21H,2-5,7-8,10,12H2,1H3/t13-,16-,18+,19-,20+/m1/s1
InChIKey
JNDHLTWPNCPVFH-NLMIBYRWSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)