PHL89178
8-p-Cumaroylharpagid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C24H30O12/c1-23(36-16(28)7-4-12-2-5-13(26)6-3-12)10-15(27)24(32)8-9-33-22(20(23)24)35-21-19(31)18(30)17(29)14(11-25)34-21/h2-9,14-15,17-22,25-27,29-32H,10-11H2,1H3/b7-4+/t14-,15-,17-,18+,19-,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
InChIKey
AZKQDXZMKREFDY-CBLWINFVSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)