Wichtige Dokumente
PHL84195
Atractylosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Atractylinsäure Dikaliumsalz, Atractylin Dikaliumsalz, Kaliumatractylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])O[C@@H]1[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]1O[S](=O)(=O)O)OC(=O)CC(C)C)O[C@H]2C[C@]3([C@H]4[C@@]5([C@H](C(=C)[C@@H](C5)CC4)O)CC[C@@H]3[C@@H](C2)C(=O)[O-])C)CO
InChI
1S/C30H46O16S2.2K/c1-14(2)9-22(32)44-25-24(46-48(39,40)41)23(45-47(36,37)38)20(13-31)43-28(25)42-17-10-18(27(34)35)19-7-8-30-11-16(15(3)26(30)33)5-6-21(30)29(19,4)12-17;;/h14,16-21,23-26,28,31,33H,3,5-13H2,1-2,4H3,(H,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41);;/q;2*+1/p-2/t16-,17-,18-,19-,20-,21+,23-,24+,25-,26+,28-,29-,30-;;/m1../s1
InChIKey
IUCNQFHEWLYECJ-FNAJZLPOSA-L
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)