Wichtige Dokumente
PHL83896
Senegeninsäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Polygalic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@@]([C@H]2[C@@]([C@@H]3[C@@](CC2)(C4=C([C@H]5[C@](CCC(C5)(C)C)(CC4)C(=O)O)CC3)C)(C[C@@H]1O)C)(C)C(=O)O
InChIKey
VZRKWGPIZJDNHC-LUNVCWBOSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)