Wichtige Dokumente
PHL83478
Aristolochiasäure D
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
10-Hydroxy-8-methoxy-6-nitrophenanthro[3,4-d]-1,3-dioxol-5-carbonsäure, Aristolochiasäure IVa
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1c2c(c4c(c(cc(c4)O)OC)c1)c3c(cc2C(=O)O)OCO3
InChI
1S/C17H11NO8/c1-24-12-3-7(19)2-9-8(12)4-11(18(22)23)14-10(17(20)21)5-13-16(15(9)14)26-6-25-13/h2-5,19H,6H2,1H3,(H,20,21)
InChIKey
PADIFGYTAXNCRK-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL83478-5MG |