Wichtige Dokumente
PHL80355
Aristolochiasäure C
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
10-Hydroxy-6-nitrophenanthro[3,4-d]-1,3-dioxol-5-carbonsäure, Aristolochiasäure IIIa
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥70.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1c2c(c4c(c1)ccc(c4)O)c3c(cc2C(=O)O)OCO3
InChI
1S/C16H9NO7/c18-8-2-1-7-3-11(17(21)22)13-10(16(19)20)5-12-15(24-6-23-12)14(13)9(7)4-8/h1-5,18H,6H2,(H,19,20)
InChIKey
NBFGYDJKTHENDP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)