Wichtige Dokumente
PHL83255
Eclalbasaponin II
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(3β,16α)-3-(β-D-Glucopyranosyloxy)-16-hydroxyolean-12-en-28-säure, Ecliptasaponin A
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)CC[C@@]2([C@H](O)C[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(O)=O
InChI
1S/C36H58O9/c1-31(2)14-15-36(30(42)43)20(16-31)19-8-9-23-33(5)12-11-25(45-29-28(41)27(40)26(39)21(18-37)44-29)32(3,4)22(33)10-13-34(23,6)35(19,7)17-24(36)38/h8,20-29,37-41H,9-18H2,1-7H3,(H,42,43)/t20-,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28+,29-,33-,34+,35+,36+/m0/s1
InChIKey
WYDPEADEZMZKNM-ZBKPBKBGSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)