Wichtige Dokumente
PHL83215
Strophanthidin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Apocymarin, Convallatoxigenin, Corchorin, Corchosid A Aglykon, Corchsularin, Erysimupicron, k-Strophanthidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
C[C@@]12[C@@](CC[C@@H]2C(CO3)=CC3=O)(O)[C@]4([H])CC[C@]5(O)C[C@@H](O)CC[C@]5(C([H])=O)[C@@]4([H])CC1
InChI
1S/C23H32O6/c1-20-6-3-17-18(4-8-22(27)11-15(25)2-7-21(17,22)13-24)23(20,28)9-5-16(20)14-10-19(26)29-12-14/h10,13,15-18,25,27-28H,2-9,11-12H2,1H3
InChIKey
ODJLBQGVINUMMR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)