Wichtige Dokumente
PHL82598
7-O-Methylwogonin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
5-Hydroxy-7,8-dimethoxy-2-phenyl-4-chromenon, 5-Hydroxy-7,8-dimethoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-on, 5-Hydroxy-7,8-dimethoxy-flavon, 7,8-Dimethoxynorwogonin, Moslosooflavon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
COc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1OC)c3ccccc3
InChI
1S/C17H14O5/c1-20-14-9-12(19)15-11(18)8-13(10-6-4-3-5-7-10)22-17(15)16(14)21-2/h3-9,19H,1-2H3
InChIKey
IHLSBQVBFDTNTC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)