Wichtige Dokumente
SMB00017
Conglobatin
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
n1c[o]c(c1)CC2OC(=O)\C(=C\[C@@H](C[C@@H](C(OC(=O)\C(=C\[C@@H](C[C@@H]2C)C)\C)Cc3[o]cnc3)C)C)\C
InChI
1S/C28H38N2O6/c1-17-7-19(3)25(11-23-13-29-15-33-23)35-28(32)22(6)10-18(2)8-20(4)26(12-24-14-30-16-34-24)36-27(31)21(5)9-17/h9-10,13-20,25-26H,7-8,11-12H2,1-6H3/b21-9+,22-10+/t17-,18-,19+,20+,25?,26?/m1/s1
InChIKey
LAJRJVDLKYGLOO-BWBKOITMSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)