Wichtige Dokumente
PHL80899
11-Oxomogrosid V
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)[C@@H](O[C@]2([H])O[C@H](CO[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)CC[C@]4([H])C1=CC[C@]5([H])[C@@]4(C)C(C[C@@]6(C)[C@@]5(C)CC[C@]6([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)(C)O)O[C@H]7[C@H](O[C@]8([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)