Wichtige Dokumente
PHL80230
Madecassosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Asiaticosid A
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C48H78O20/c1-19-10-11-48(13-12-46(6)22(28(48)20(19)2)8-9-27-44(4)14-24(52)39(61)45(5,18-50)38(44)23(51)15-47(27,46)7)43(62)68-42-35(59)32(56)30(54)26(66-42)17-63-40-36(60)33(57)37(25(16-49)65-40)67-41-34(58)31(55)29(53)21(3)64-41/h8,19-21,23-42,49-61H,9-18H2,1-7H3
InChIKey
BNMGUJRJUUDLHW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)