Wichtige Dokumente
PHL80712
Hydrochinon
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
1,4-Dihydroxy-benzol, p-Dioxybenzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Dampfdichte
3.81 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 132 °C)
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
930 °F
Hersteller/Markenname
PhytoLab
bp
285 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
172-175 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4,7-8H
InChIKey
QIGBRXMKCJKVMJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
329.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
165 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL80712-100MG |