Wichtige Dokumente
PHL80466
Gymnemagenin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Olean-12-en-3β,16β,21β,22α,23,28-hexol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)C[C@H]2C3=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]4(C)[C@]3(C)C[C@H](O)[C@@]2(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C30H50O6/c1-25(2)13-18-17-7-8-20-26(3)11-10-21(33)27(4,15-31)19(26)9-12-28(20,5)29(17,6)14-22(34)30(18,16-32)24(36)23(25)35/h7,18-24,31-36H,8-16H2,1-6H3/t18-,19+,20+,21-,22-,23-,24-,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChIKey
VKJLHZZPVLQJKG-ABHKXHSUSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)