Wichtige Dokumente
PHL80464
4′-O-β-D-Glucosyl 5-O-Methylvisamminol
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC([C@H]2Oc3c(c(c4c([o]c(c[c]4=O)C)c3)OC)C2)(C)C
InChI
1S/C22H28O10/c1-9-5-11(24)16-13(29-9)7-12-10(20(16)28-4)6-15(30-12)22(2,3)32-21-19(27)18(26)17(25)14(8-23)31-21/h5,7,14-15,17-19,21,23,25-27H,6,8H2,1-4H3/t14-,15+,17-,18+,19-,21+/m1/s1
InChIKey
QVGFPTYGKPLXPK-OOBAEQHESA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL80464-10MG |