Wichtige Dokumente
PHL89229
Isofraxidin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
6,8-Dimethoxy-umbelliferon, 7-Hydroxy-6,8-dimethoxy-chromen-2-on, 7-Hydroxy-6,8-dimethoxy-cumarin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc2C=CC(=O)Oc2c(OC)c1O
InChI
1S/C11H10O5/c1-14-7-5-6-3-4-8(12)16-10(6)11(15-2)9(7)13/h3-5,13H,1-2H3
InChIKey
HOEVRHHMDJKUMZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL89229-10MG |