G004467
HPLC Analysis of Amphetamine and Methamphetamine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
About This Item
Empfohlene Produkte
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] acetic acid; [C] ammonium hydroxide; (99.88:0.1:0.01, A:B:C)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)