BP494
Prochlorperazin-Sulfoxid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
prochlorperazine
Form
crystalline powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S]1(=O)c2c(cc(cc2)Cl)N(c4c1cccc4)CCCN3CCN(CC3)C
InChI
1S/C20H24ClN3OS/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)26(25)20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3
InChIKey
AZGYHFQQUZPAFZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)