BP1190
Fluvoxamin-Unreinheit D
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Methoxy-1-[4-(trifluormethyl)-phenyl]-pentan-1-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fluvoxamine
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)CCCCOC
InChI
1S/C13H15F3O2/c1-18-9-3-2-4-12(17)10-5-7-11(8-6-10)13(14,15)16/h5-8H,2-4,9H2,1H3
InChIKey
VYKSRLDHXQURKA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)