Wichtige Dokumente
BP1059
(2-Amino-5-Nitrophenyl)(2-Chlorphenyl)methanon
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Amino-2′-chlor-5-nitro-benzophenon, (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorphenyl)methanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clonazepam
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H9ClN2O3/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(16(18)19)5-6-12(10)15/h1-7H,15H2
InChIKey
GRDGBWVSVMLKBV-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)