Wichtige Dokumente
BP1026
Phenylessigsäure
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
α-Toluylsäure, α-Tolylsäure, Benzolessigsäure, PAA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
~4 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 97 °C)
API-Familie
tropicamide, benzylpenicillin, benzathine
Form
crystalline
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
bp
265 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
76-78 °C (lit.)
Dichte
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
InChIKey
WLJVXDMOQOGPHL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
269.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
132 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)