Merck
93886
Supelco
5-Amino-2-methylphenol
analytical standard
Synonym(e):
3-Hydroxy-4-methyl-anilin, 4-Amino-2-hydroxy-toluol, 5-Amino-o-kresol
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H3(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.15
Beilstein:
2802317
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.21
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
160-162 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cc1ccc(N)cc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
InChIKey
DBFYESDCPWWCHN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)