Merck
91641
Supelco
Laurinolactam
analytical standard
Synonym(e):
12-Amino-dodecansäurelactam, Aza-2-cyclotridecanon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H23NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.32
Beilstein:
122031
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1CCCCCCCCCCCN1
InChI
1S/C12H23NO/c14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-12/h1-11H2,(H,13,14)
InChIKey
JHWNWJKBPDFINM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
383.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
195 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)