854984
Vormontierter Schraubdeckel mit Loch und TFE/Gummi-Septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/rubber septum, for use with 11.6 × 32 mm vial (standard opening), pkg of 1000 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/rubber septum
black polypropylene hole cap
Leistungsmerkmale
closure type black polypropylene hole cap
Verpackung
pkg of 1000 ea
Septumdicke
1.3 mm
Fitting
thread for 8-425
Kompatibilität
for use with 11.6 × 32 mm vial (standard opening)
Verwandte Kategorien
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)